HT90A
Gram Stain Kit For Films
About This Item
Productos recomendados
form
solution
Quality Level
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Solo componentes del kit
- Crystal Violet Solution (HT90-1) 8 fl oz
- Decolorizer Solution (HT90-3) 8 fl oz
- Gram′s Iodine Solution (HT90-2) 8 fl oz
- Safranin O Solution (HT90-4) 8 fl oz
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
An overview of the science and practice of bacteriology in clinical diagnostics. Learn more about the application of standard and special stains for microscopic analysis.
Visión de conjunto de la ciencia y la práctica de la bacteriología en el diagnóstico clínico. Más información sobre la aplicación de colorantes convencionales y especiales para el análisis microscópico.
Visión de conjunto de la ciencia y la práctica de la bacteriología en el diagnóstico clínico. Más información sobre la aplicación de colorantes convencionales y especiales para el análisis microscópico.
An overview of the science and practice of bacteriology in clinical diagnostics. Learn more about the application of standard and special stains for microscopic analysis.