HSANGERG
Sanger Arrayed Whole Genome Lentiviral CRISPR Library
Human, Glycerol Format
Sinónimos:
Sanger CRISPR Library
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
envase
pkg of 50 μL (96-well plate)
aplicaciones
CRISPR
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Aplicación
Características y beneficios
- Vector: U6-gRNA/PGK-Puro-2A-BFP (gRNA only)
- Simplify the workflow with puromycin selection
- Illuminate CRISPR-expressing cells with BFP
- Flip the expression components into and out of the genome using transposase
Additional Features
- Better, not bigger: Two optimized clones per human gene reduces the time, cost, and scale of screening experiments
- Ready-to-screen: Clones are arrayed in a robotics-friendly 96-well format for high throughput screening; requires plasmid preparation to transfect cells or lentivirus preparation to transduce cells
- Collaborative: Real-time, library validation continues
For detailed information on the Sanger library, click here
Envase
Componentes
Request a Quote or More Information
Forma física
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Genome-wide screening with optimized gRNAs per gene ensures specific and efficient knockout, controlling time and cost.
Genome-wide screening with optimized gRNAs per gene ensures specific and efficient knockout, controlling time and cost.
Genome-wide screening with optimized gRNAs per gene ensures specific and efficient knockout, controlling time and cost.
Protocolos
Learn about Sanger Sequencing steps or the chain termination method and how DNA sequencing works and how to read Sanger Sequencing results accurately for your research.
Learn about Sanger Sequencing steps or the chain termination method and how DNA sequencing works and how to read Sanger Sequencing results accurately for your research.
Conozca los pasos de la secuenciación de Sanger o método de terminación de la cadena y cómo funciona la secuenciación de ADN y cómo leer los resultados de la secuenciación de Sanger con precisión para su investigación.
Conozca los pasos de la secuenciación de Sanger o método de terminación de la cadena y cómo funciona la secuenciación de ADN y cómo leer los resultados de la secuenciación de Sanger con precisión para su investigación.