HS120391
TrueNorth® Flatpack PP Freezer Boxes
Holds 36 x 15 mL tubes, white, pk of 10
About This Item
Código UNSPSC:
41123300
NACRES:
NB.22
Productos recomendados
Materiales
polypropylene
Características
Holds 36 x 15 mL tubes
envase
pk of 10
fabricante / nombre comercial
Heathrow Scientific HS120391
técnicas
cryopreservation: suitable
pocillo diám.
19.8 mm
color
white
Categorías relacionadas
Descripción general
Reusable, economical and moisture resistant plastic freezer boxes.
Información legal
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)