H3662
HEPES sodium salt solution
BioReagent, 1M, suitable for cell culture
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
esterilidad
sterile-filtered (0.2 μm filtered)
Línea del producto
BioReagent
Formulario
solution
concentración
0.90-1.10 M
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
Bioburden, tested
DNase, RNase. Protease, Nickase, free
endotoxin, tested
<5 ppm Heavy metals (as Pb)
trazas de catión
Fe: <5 ppm
cadena SMILES
[Na+].OCCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S.Na/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14;/h11H,1-8H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
Clave InChI
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)