H0501
DL-Homocystine
≥98% (TLC)
Sinónimos:
meso-4,4′-Dithio-bis(2-aminobutanoic acid)
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
DL-Homocystine,
Ensayo
≥98% (TLC)
Nivel de calidad
Formulario
powder
color
white to off-white
mp
>300 °C
aplicaciones
detection
cadena SMILES
N[C@H](CCSSCC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H16N2O4S2/c9-5(7(11)12)1-3-15-16-4-2-6(10)8(13)14/h5-6H,1-4,9-10H2,(H,11,12)(H,13,14)/t5-,6+
Clave InChI
ZTVZLYBCZNMWCF-OLQVQODUSA-N
Información sobre el gen
human ... BHMT(635)
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)