GS80
Giemsa Stain, Modified
Sinónimos:
Giemsa Solution
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solution
Nivel de calidad
caducidad
Expiry date on the label.
DIV
for in vitro diagnostic use
concentración
0.4 % (w/v) in buffered methanol solution, pH 6.8, with stabilizers
pH
6.75-6.95
aplicaciones
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=CC(=[NH2+])C=C3Sc2c1
InChI
1S/C14H13N3S.ClH/c1-17(2)10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(15)3-5-11(13)16-12;/h3-8,15H,1-2H3;1H
Clave InChI
NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
11 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Visión de conjunto de la ciencia y la práctica de la bacteriología en el diagnóstico clínico. Más información sobre la aplicación de colorantes convencionales y especiales para el análisis microscópico.
Visión de conjunto de la ciencia y la práctica de la bacteriología en el diagnóstico clínico. Más información sobre la aplicación de colorantes convencionales y especiales para el análisis microscópico.
An overview of the science and practice of bacteriology in clinical diagnostics. Learn more about the application of standard and special stains for microscopic analysis.
Visión de conjunto de la ciencia y la práctica de la bacteriología en el diagnóstico clínico. Más información sobre la aplicación de colorantes convencionales y especiales para el análisis microscópico.