GE28-9356-04
HiPrep™ 16/60 Sephacryl® S-400 HR
Cytiva 28-9356-04, column L × I.D. 60 cm × 16 mm, 50 μm avg. part. size
Sinónimos:
HiPrep Chromatography Column, Sephacryl S-400 HR
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polypropylene (PP)
mol peso
20000-8000000 Da (globular proteins)
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Cytiva 28-9356-04
Parámetros
<0.5 mL/min flow rate
<5 mL sample volume
0.15 Mpa (22 psi)
lecho volumen
120 mL
columna L × D.I.
60 cm × 16 mm
Matriz
dextran-acrylamide particle platform
allyl dextran and N, N’-methylenebisacrylamide
polymeric
grupo activo de la matriz
dextran-acrylamide phase
tam. prom. pieza
50 μm
cleaning
2-13
Intervalo de trabajo
3-11
técnica de separación
size exclusion (SEC)
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Gel filtration columns for low to medium pressure AKTA systems.
- The HiPrep™ Sephacryl® series offer reproducible separations over a wide molecular weight range.
- Convenient, prepacked HiPrep™ Sephacryl® columns speed up protein purification.
- Maximum recovery and minimum nonspecific adsorption with long-term chemical and physical stability resulting from the hydrophilic, rigid allyl dextran/ bisacrylamide matrix.
Idoneidad
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)