Key Documents
GE17-0891-01
Sigma-Aldrich
Percoll®
Cytiva 17-0891-01, pack of 1 L
Sinónimos:
Medios de gradiente de densidad Percoll
About This Item
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
form
colloidal (Colloidal solution of silica coated with polyvinylpyrrolidone (PVP))
liquid (Suspension)
solution
packaging
pack of 1 L
manufacturer/tradename
Cytiva 17-0891-01
color
Colorless to slightly yellow
pH range
8.5-9.5
density
1.13 g/cm3
General description
Percoll® es un medio reputado para centrifugación de células, virus y partículas subcelulares en gradiente de densidad. Percoll® está compuesto de sílice coloidal recubierto de polivinilpirrolidona (PVP).
Percoll® es un medio de gradiente de densidad con poca viscosidad para la preparación de células, partículas subcelulares y virus más grandes. La baja viscosidad del medio permite la preparación celular en gradientes reformados en sólo unos minutos utilizando fuerzas centrífugas pequeñas (de 200 a 1000 x g). El medio está disponible en botellas de 150 ml y 1 l fáciles de abrir y que pueden volver a cerrarse.
Percoll® consiste en partículas de sílice (de 15 a 30 nm de diámetro) recubiertas con polivinilpirrolidona (PVP) no dializable. Sólo hay un 1-2% de PVP libre. Percoll® es no tóxico, casi inerte desde el punto de vista químico y no se adhiere a las membranas. Pueden formarse gradientes de Percoll® dentro del intervalo de densidades de 1,0 a 1,3 g/ml y son isosmóticos.
Percoll® puede conservarse sin abrir a temperatura ambiente durante cinco años. A -20° C, sólo puede conservarse durante un máximo de seis meses. Si se guarda a -20° C, los gradientes se forman al descongelarse, y es necesario mezclar la botella antes de usarlo. Los gradientes preformados pueden conservarse durante semanas sin que se observe cambio en la forma del gradiente, siempre que no se congele. Percoll® puede amortiguarse dentro del intervalo de pH comprendido entre 5,5 y 10,0 sin que se observen cambios en sus propiedades. Si el pH cae por debajo de 5,5, puede producirse gelificación. La gelificación también puede estar causada por la presencia de cationes divalentes, un efecto que es exacerbado por las temperaturas elevadas.
Application
Utilizado en disoluciones salinas equilibradas, suero salino fisiológico o sacarosa 0,25 M.
Features and Benefits
  • Para la separación de células, partículas subcelulares y virus más grandes (hasta ~ 70S) en condiciones suaves que conservan la viabilidad y la integridad morfológica.
  • No tóxico para las células.
  • Ajustable al pH y la fuerza iónica fisiológicos.
  • Los gradientes pueden realizarse o generarse de manera espontánea mediante centrifugación a velocidades moderadas en un rotor de ángulo fijo.
  • Los gradientes son isoosmóticos y cubren un intervalo de densidades de hasta 1,3 g/ml.
Storage and Stability
Conservar entre 4 y 30 °C
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Analysis Note
Para ver el certificado de análisis de este producto, visite www.cytiva.com.
Legal Information
Percoll is a registered trademark of Cytiva
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Jean-Christophe Beltra et al.
Immunity, 52(5), 825-841 (2020-05-13)
CD8+ T cell exhaustion is a major barrier to current anti-cancer immunotherapies. Despite this, the developmental biology of exhausted CD8+ T cells (Tex) remains poorly defined, restraining improvement of strategies aimed at "re-invigorating" Tex cells. Here, we defined a four-cell-stage developmental framework
Qun Wang et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(45), 28212-28220 (2020-10-28)
Somatic mutations are major genetic contributors to cancers and many other age-related diseases. Many disease-causing somatic mutations can initiate clonal growth prior to the appearance of any disease symptoms, yet experimental models that can be used to examine clonal abnormalities
Joseph R Albe et al.
PLoS pathogens, 15(6), e1007833-e1007833 (2019-06-21)
Rift Valley fever virus (RVFV) causes severe disease in livestock concurrent with zoonotic transmission to humans. A subset of people infected with RVFV develop encephalitis, and significant gaps remain in our knowledge of how RVFV causes pathology in the brain.
Ailan Zhang et al.
Cellular and molecular gastroenterology and hepatology, 10(2), 309-326 (2020-04-25)
In short-bowel syndrome (SBS), inadequate intestinal adaptation is responsible for the majority of complications, including sepsis, liver failure, and death. In this study, we sought to further delineate the adaptive response to identify potential therapeutic targets. We performed a 75%
Jamie S Church et al.
Glia, 65(6), 883-899 (2017-03-03)
Oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) are present throughout the adult brain and spinal cord and can replace oligodendrocytes lost to injury, aging, or disease. Their differentiation, however, is inhibited by myelin debris, making clearance of this debris an important step for
Protocolos
To prepare a Percoll gradient, the osmolality of Percoll must be adjusted with saline or cell culture medium to make Percoll isotonic with physiological salt solutions.