GBL654004
Grace Bio-Labs SecureSeal™ imaging spacer
1 well, diam. × thickness 13 mm × 0.12 mm
Sinónimos:
peal and stick adhesive chamber spacers, thin adhesive spacers for coverslpis, thin adhesive spacers for slides
About This Item
Productos recomendados
Materiales
adhesive/adhesive
colorless
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 100 ea
fabricante / nombre comercial
Grace Bio-Labs 654004
diám. × grosor
13 mm × 0.12 mm
externo L × An
25 mm × 25 mm
pocillos
1
Descripción general
Aplicación
Microscopy
High-temperature single-molecule kinetic analysis
anti-Stokes Raman scattering microscopy
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)