Merck
G9545
Sigma-Aldrich
Anti-GAPDH antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-G3PD, Anti-GAPD, Anti-OCAS, Anti-coactivador OCT1 en fase S, Anti-gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa, Componente anti-38-kD, Componente anti-p38
About This Item
MDL number:
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~36 kDa
species reactivity
mouse, rat, human
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using mouse NIH3T3 cell lysates
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using rat NRK cells
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using whole extract of human HeLa cells
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GAPDH(2597)
mouse ... Gapdh(14433)
rat ... Gapdh(24383)
Categorías relacionadas
General description
El gen GAPDH (gliceraldehído-3- fosfato deshidrogenasa) se ha cartografiado en el cromosoma humano 12p13.3 y codifica un tetrámero que contiene cadenas idénticas. La enzima se conoce comúnmente como enzima glucolítica y contiene un sitio de unión para el NAD+( difosfato de nicotinamida y adenina) y el gliceraldehído-3-fosfato. La GAPDH contribuye al 10-20% de la proteína celular total y se considera que está evolutivamente conservada.
Specificity
El anti-GAPDH reconoce a la GAPDH humana, de ratón y de rata.
Immunogen
Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos de la GAPDH de ratón conjugados con KLH a través del resto N-terminal de cisteína. La secuencia correspondiente es idéntica en la rata y difiere en dos aminoácidos en los humanos.
Application
El anticuerpo anti-GAPDH producido en conejo es adecuado como anticuerpo primario para inmunoelectrotransferencia utilizando:
  • extracto de células cancerosas humanas
  • extracto de tejido muscular de ratones añosos con sarcopenia
  • trabéculas o muestras del miocardio del corazón de ratones
  • fibroblastos embrionarios de ratón
Es adecuado para inmunoprecipitación utilizando lisados de células NIH3T3 de ratón con 5-10μg, para inmunofluorescencia indirecta con células NRK de rata a una concentración de trabajo de 5-10μg/ml. También es adecuado para transferencias western a una concentración de trabajo de 0,1-0,2μg/ml utilizando un extracto completo de células HeLa humanas.
Biochem/physiol Actions
La enzima gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa cataliza la fosforilación oxidativa reversible del gliceraldehído-fosfato en presencia de fosfato inorgánico y NAD, que es una etapa crucial de producción de energía en el metabolismo de los carbohidratos. Se une a varias proteínas, como la actina, la tubulina, el precursor amiloide, los péptidos de poliglutamina, DRPLA (atrofia dentatorubro-pálidoluisiana) y la huntingtina. La GAPDH forma parte de OCA-S, el complejo coactivador multicomponente OCT1 (factor de unión al motivo octámero), que interviene en la transcripción de la histona H2B dependiente de la fase S. Esta asociación es responsable de vincular la maquinaria transcripcional de la H2B con la regulación del ciclo celular y el estado metabólico de la célula. En respuesta al estrés oxidativo, la GAPDH induce apoptosis.
Physical form
Disolución en solución salina tamponada con fosfato 0,01 M, pH 7,4, que contiene acida sódica 15 mM.
Storage and Stability
Para su uso continuo, debe conservarse entre 2 y 8 °C durante un máximo de un mes.
Para una conservación prolongada, congelar en alícuotas de trabajo. No se recomienda la congelación y descongelación repetidas o la conservación en congeladores “frost free”. Si aparece una turbidez ligera tras una conservación prolongada, clarifique la disolución centrifugándola antes de usarla. Las diluciones de trabajo deben desecharse si no se utilizan en 12 horas.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Visite la Librería de documentos
Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH) aggregation causes mitochondrial dysfunction during oxidative stress-induced cell death.
Nakajima H, et al.
The Journal of Biological Chemistry, M116-M116 (2017)
Qian Yu et al.
Journal of Alzheimer's disease : JAD, 70(3), 925-936 (2019-07-16)
General anesthesia increases the risk for cognitive impairment and Alzheimer's disease (AD) in vulnerable individuals such as the elderly. We previously reported that prior administration of insulin through intranasal delivery can prevent the anesthesia-induced cognitive impairment and biochemical changes in
Jeffrey G Dickhout et al.
The Journal of biological chemistry, 287(10), 7603-7614 (2012-01-05)
The integrated stress response mediated by eukaryotic translation initiation factor 2α (eIF2α) phosphorylation maintains cellular homeostasis under endoplasmic reticulum (ER) stress. eIF2α phosphorylation induces activating transcription factor 4 (ATF4), a basic leucine zipper transcription factor that regulates the expression of
Abiodun T Kukoyi et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 317(2), C390-C397 (2019-05-16)
Chronic HIV infection causes redox stress and increases the risk of acute and chronic lung injury, even when individuals are adherent to antiretroviral therapy. HIV-1 transgene expression in rats inhibits nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 2 (Nrf2), which regulates antioxidant defenses
Role of glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH) in DNA repair
Kosova A A, et al.
Biochemistry (Moscow), 82(6), 643-654 (2017)
Artículos
This discussion will highlight some of these methodologies, namely, the use of Multiple Reaction Monitoring (MRM) and Protein-AQUA.
Loading controls in western blotting application.
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.
Ver todo