Documentos clave
G9173
Sigma-Aldrich
β2-Glycoprotein I from human plasma
Sinónimos:
Apolipoprotein H
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.56
origen biológico
human plasma
Nivel de calidad
Ensayo
≥96% (SDS-GE)
Formulario
lyophilized
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... APOH(350)
Categorías relacionadas
Aplicación
Possible target of antiphospholipid antibodies and a component involved in phospholipid immunogenicity in the APA syndrome.
Forma física
Purified protein containing glycine and NaCl as stabilizers
Nota de preparación
Store reconstituted product at 4°C no longer than 4 weeks.
Cláusula de descargo de responsabilidad
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)