G6751
α-Glycerophosphate Dehydrogenase from rabbit muscle
Type I, ammonium sulfate suspension, 100-300 units/mg protein
Sinónimos:
sn-Glycerol-3-phosphate Dehydrogenase from rabbit muscle, sn-Glycerol-3-phosphate:NAD+ 2-oxidoreductase
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit muscle
Nivel de calidad
tpo
Type I
Formulario
ammonium sulfate suspension
actividad específica
100-300 units/mg protein
condiciones de almacenamiento
(Tightly closed)
técnicas
activity assay: suitable
color
white
actividad extraña
Lactic dehydrogenase, pyruvate kinase, aldolase, and glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase ≤0.01%
Triosephosphate isomerase ≤0.02%
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Research area: Cell Signaling
Aplicación
- in the reaction mixture to measure the glycerol kinase activity
- to demonstrate compartmentalized enzymatic reactions where NADH is involved
- in the reaction mixture assay for L-fuculose-1-phosphate aldolase
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Definición de unidad
Forma física
Nota de preparación
Nota de análisis
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions