G5149
Gly-Gln monohydrate
≥97% (HPLC), powder
Sinónimos:
Glycyl-L-glutamine
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Gly-Gln monohydrate, ≥97% (HPLC)
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (HPLC)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O.NCC(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H13N3O4.H2O/c8-3-6(12)10-4(7(13)14)1-2-5(9)11;/h4H,1-3,8H2,(H2,9,11)(H,10,12)(H,13,14);1H2/t4-;/m0./s1
Clave InChI
KLFWVRQACSYLOH-WCCKRBBISA-N
Amino Acid Sequence
Descripción general
Aplicación
- as a supplement in Dulbecco′s modified Eagle medium (DMEM) to culture equine embryos
- as a supplement in DMEM/F-12 to culture cleaved horse embryos
- in the human tubal fluid (HTF) medium to study ammonium accumulation in commercially available embryo culture media during incubation and storage
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Importance and uses of glutamine in hybridoma and mammalian cell culture
Importance and uses of glutamine in hybridoma and mammalian cell culture
Importance and uses of glutamine in hybridoma and mammalian cell culture
Importance and uses of glutamine in hybridoma and mammalian cell culture