G4511
β-Glucosidase from almonds
lyophilized powder, 10-50 units/mg solid
Sinónimos:
β-D-Glucoside glucohydrolase
About This Item
Productos recomendados
Formulario
lyophilized powder
Nivel de calidad
actividad específica
10-50 units/mg solid
mol peso
50-75 kDa
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurezas
salt, essentially free
categoría alternativa más sostenible
, Enabling
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
- in enzyme inhibition studies by 1,5-dideoxy-1,5-imino-d-xylitol(DIX) derivates
- as a control in for comparison of soybean isofavone glycosides degradation by β-Glucosidase from Talaromyce leycettanus
- as a medium component during saccharification and fermentation of yeast
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Definición de unidad
Nota de preparación
Inhibidor
sustrato
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.