Merck
G2025
Sigma-Aldrich
Glicerol
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for electrophoresis, ≥99% (GC)
Sinónimos:
1,2,3-Propanotriol, Glicerina
About This Item
Fórmula lineal:
HOCH2CH(OH)CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
92.09
Beilstein/REAXYS Number:
635685
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
50161901
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
vapor density
3.1 (vs air)
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
product line
BioReagent
assay
≥99% (GC)
form
viscous liquid
autoignition temp.
698 °F
technique(s)
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤0.005% Chlorinated compounds
≤0.005% Sulfate (SO4)
refractive index
n20/D 1.474 (lit.)
pH
5.5-8
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
density
1.25 g/mL (lit.)
suitability
suitable for electrophoresis
SMILES string
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChI key
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
General description
El glicerol es de naturaleza inodora, incolora y viscosa, y existe como un líquido con sabor dulce. Puede obtenerse naturalmente así como a partir de materia prima petroquímica. El glicerol tiene una amplia variedad de aplicaciones, y es una de las sustancias químicas más valiosas y versátiles de la naturaleza. Puede utilizarse como emoliente, disolvente, edulcorante, en formulaciones farmacéuticas, cosméticas, alimentarias y artículos de tocador. Es muy estable y puede almacenarse fácilmente a temperatura normal; también es no irritante y no tiene efectos adversos en el medio ambiente.
Application
El glicerol se utiliza para la preparación de las muestras y la formación de geles para electroforesis en gel de poliacrilamida. El glicerol (5-10 %) aumenta la densidad de una muestra para que forme una capa en el fondo del pocillo de muestra de gel. El glicerol se utiliza también para ayudar a moldear los geles de gradiente y como estabilizador de proteínas y componente de tampones de almacenamiento.
Biochem/physiol Actions
El glicerol es de naturaleza higroscópica y es soluble en agua debido a sus tres grupos hidroxilo alcohólicos hidrófilos. Puede formar puentes de hidrógeno intermoleculares e intramoleculares, lo que lo convierte en una molécula muy flexible. El efecto fisiológico de la glicerina se debe a la inmunidad mediada por células, al aumento de la producción de IgG y al aumento de la liberación de histamina.
El glicerol se ha utilizado como:
  • suplemento durante el cultivo celular de Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium avium.
  • combustible durante el diseño de la pila de biocombustible enzimático.
  • matriz de compuesto líquido con 4-HCCA y 3-amino-quinolina para el análisis de glucanos neutros y ácidos.
  • matriz para SM con bombardeo rápido de átomos.
  • puede emplearse como matriz líquida en los estudios de cuantificación mediante análisis MALDI (espectrometría de masas con desorción/ionización mediante láser asistida por matriz).
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
199 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Shelley L Forrest et al.
The Journal of comparative neurology, 522(17), 3900-3927 (2014-07-22)
Artemin is a member of the glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) family that has been strongly implicated in development and regeneration of autonomic nerves and modulation of nociception. Whereas other members of this family (GDNF and neurturin) primarily target
T W Chew et al.
Oncogene, 33(21), 2717-2727 (2013-07-03)
RAS and Rho small GTPases are key molecular switches that control cell dynamics, cell growth and tissue development through their distinct signaling pathways. Although much has been learnt about their individual functions in both cell and animal models, the physiological
Benoît Ranchoux et al.
The American journal of pathology, 185(2), 356-371 (2014-12-17)
Pulmonary veno-occlusive disease (PVOD) is an uncommon form of pulmonary hypertension (PH) characterized by progressive obstruction of small pulmonary veins and a dismal prognosis. Limited case series have reported a possible association between different chemotherapeutic agents and PVOD. We evaluated
Nazish Ahmed et al.
Tissue engineering. Part A, 20(15-16), 2224-2233 (2014-03-13)
One of the factors preventing clinical application of regenerative medicine to degenerative cartilage diseases is a suitable source of cells. Chondrocytes, the only cell type of cartilage, grown in vitro under culture conditions to expand cell numbers lose their phenotype
Dmitry Usoskin et al.
Nature neuroscience, 18(1), 145-153 (2014-11-25)
The primary sensory system requires the integrated function of multiple cell types, although its full complexity remains unclear. We used comprehensive transcriptome analysis of 622 single mouse neurons to classify them in an unbiased manner, independent of any a priori
Protocolos
Resumen de la química del gel de poliacrilamida e instrucciones detalladas para preparar a mano geles de poliacrilamida con los kits de moldeo del gel bis-Tris TurboMix mPAGE®
Resumen de la química del gel de poliacrilamida e instrucciones detalladas para preparar a mano geles de poliacrilamida con los kits de moldeo del gel bis-Tris TurboMix mPAGE®
Resumen de la química del gel de poliacrilamida e instrucciones detalladas para preparar a mano geles de poliacrilamida con los kits de moldeo del gel bis-Tris TurboMix mPAGE®
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.
Ver todo