8.18709
Glicerol
anhydrous for synthesis
Sinónimos:
1,2,3-Propanotriol, Glicerina
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
3.1 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99% (calc. on anhydr. substance, GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
698 °F
potencia
12600 mg/kg LD50, oral (Rat)
>18700 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
2.6-11.3 % (v/v)
técnicas
electrophoresis: suitable
índice de refracción
n20/D 1.474 (lit.)
pH
5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point 199 °C
densidad
1.25 g/mL (lit.)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
Clave InChI
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Identity (IR-spectrum): passes test
Density (d 20/4): 1.259 - 1.263 g/cm³
Water: ≤ 0.5 %
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup