96286
Z-Gly-Pro-4-nitroanilide
≥99.0% (TLC), powder or crystals
Sinónimos:
Z-glycyl-L-proline-4-nitroanilide
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Z-Gly-Pro-4-nitroanilide, ≥99.0% (TLC)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (TLC)
Formulario
powder or crystals
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(NC(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)CNC(=O)OCc3ccccc3)cc1
InChI
1S/C21H22N4O6/c26-19(13-22-21(28)31-14-15-5-2-1-3-6-15)24-12-4-7-18(24)20(27)23-16-8-10-17(11-9-16)25(29)30/h1-3,5-6,8-11,18H,4,7,12-14H2,(H,22,28)(H,23,27)/t18-/m0/s1
Clave InChI
UTXSFKPOIVELPQ-SFHVURJKSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?