FBS25
Fast Blue RR Salt
Preweighed Capsules
Sinónimos:
4-Benzoylamino-2,5-dimethoxybenzenediazonium chloride hemi(zinc chloride) salt, Azoic Diazo No. 24
Formulario
powder
caducidad
Expiry date on the label.
DIV
for in vitro diagnostic use
aplicaciones
hematology
histology
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.COc1cc([N+]#N)c(OC)cc1NC(=O)c2ccccc2.COc3cc([N+]#N)c(OC)cc3NC(=O)c4ccccc4
InChI
1S/2C15H13N3O3.4ClH.Zn/c2*1-20-13-9-12(18-16)14(21-2)8-11(13)17-15(19)10-6-4-3-5-7-10;;;;;/h2*3-9H,1-2H3;4*1H;/q;;;;;;+2/p-2
Clave InChI
LLARVKAOQLUCQI-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Fast Blue RR Salt has been used for the staining of alkaline phosphatase activity in cells.
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?