F8399
Riboflavin 5′-monphosphate sodium salt hydrate
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
FMN
Aplicación
- in the study to examine FMN (flavin mononucleotide) photo-reduction in aqueous solutions
- to immobilize on titanium oxide modified carbon fibre to determine its electrochemical behavior
- in flavin identification
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de preparación
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Riboflavin's impact on cell culture systems for manufacturing proteins and monoclonal antibodies discussed.
Riboflavin's impact on cell culture systems for manufacturing proteins and monoclonal antibodies discussed.
Riboflavin's impact on cell culture systems for manufacturing proteins and monoclonal antibodies discussed.
Riboflavin's impact on cell culture systems for manufacturing proteins and monoclonal antibodies discussed.