F1147
Fumonisin B1 from Fusarium moniliforme
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
Macrofusine
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
Fusarium sp. (Fusarium moniliforme)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
solubilidad
methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCC[C@@H](C)[C@@H](OC(=O)C[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O)[C@H](C[C@@H](C)C[C@H](O)CCCC[C@@H](O)C[C@H](O)[C@H](C)N)OC(=O)C[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C34H59NO15/c1-5-6-9-20(3)32(50-31(44)17-23(34(47)48)15-29(41)42)27(49-30(43)16-22(33(45)46)14-28(39)40)13-19(2)12-24(36)10-7-8-11-25(37)18-26(38)21(4)35/h19-27,32,36-38H,5-18,35H2,1-4H3,(H,39,40)(H,41,42)(H,45,46)(H,47,48)/t19-,20+,21-,22+,23+,24+,25+,26-,27-,32+/m0/s1
Clave InChI
UVBUBMSSQKOIBE-DSLOAKGESA-N
Descripción general
Fumonisin B1 (FB1) shares structure similarities with sphingosine. Thus fumonisin B1 can inhibit ceramide synthase (sphingosine N-acetyltransferase), which can lead to disruption of ceramide biosynthesis and complex sphingolipid biosynthesis.
Aplicación
- as a standard in the analysis of mycotoxins in caecal content obtained from adult pigs
- in the study of the effect of fumonisin B1 on the metabolism of prion protein (PrP) isoforms and the synthesis of scrapie prion protein PrPSc and
- in the study of the toxic effects of fumonisin B1 on explants obtained from pig jejunum.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Órganos de actuación
Kidney,Liver
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)