Documentos clave
EP6001012310
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 20 x boxes (3 in.), (4 x 5) configuration, stainless steel, drawer
About This Item
Código UNSPSC:
41122806
NACRES:
NB.12
Materiales
stainless steel
Características
(4 x 5) configuration
Holds 20 x boxes (3 in.)
drawer
max. box number per rack: 20 (4 x 5)
max. box size [mm]: 136 x 136
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 6001012310 (Global)
técnicas
cryopreservation: suitable
P × An × Al
580 mm (22.8 in.) × 140 mm (5.5 in.) × 414 mm (16.3 in.)
Descripción general
for ULT freezer: Innova U360 (max. 9 racks), Innova U535 (max. 12 racks), Innova U725 and U725-G (max. 18 racks), CryoCube F740 series (3-compartment version; max. 18 racks)for ULT freezer: Innova U360 (max. 180 boxes), Innova U535 (max. 240 boxes), Innova U725 and 725-G (max. 360 boxes), CryoCube F740 series (3-compartment version; max. 360 boxes)
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)