EP6001011210
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 53 x boxes (2 in.), (4 x 7) configuration, stainless steel, side access
About This Item
Materiales
stainless steel
Características
(4 x 7) configuration
Holds 53 x boxes (2 in.)
max. box number per rack: 28 (4 x 7)
max. box size [mm]: 136 x 136
side access
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 6001011210 (Global)
técnicas
cryopreservation: suitable
P × An × Al
569 mm (22.4 in.) × 139 mm (5.5 in.) × 389 mm (15.3 in.)
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)