EP5895125000
Buckets for Eppendorf® S-4x750 Rotor
aerosol-tight capable, including plate carrier, pack of 2
About This Item
Código UNSPSC:
41103910
NACRES:
NB.82
Productos recomendados
Características
aerosol-tight capable
including plate carrier
envase
pack of 2
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5895125000 (Global)
técnicas
centrifugation: suitable
Categorías relacionadas
Descripción general
2 xbuckets to hold plates including plate carriers. Fits Eppendorf for Rotor S-4x750 and can be used with an aerosol-tight system.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)