EP5820718005
Adapter for Eppendorf® A-4-81 & FA-45-6-30 Rotor
capacity, 1 x 7–15 mL tube, pack of 7
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.78
Productos recomendados
Características
capacity 1 x 7–15 mL tube
Holds 15 mL tubes
envase
pack of 7
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5820718005 (Global)
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with Rotor A-4-81 with bucket for 7 x 50 mL conical tubes
for use with Rotor FA-45-6-30
Categorías relacionadas
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)