EP5427757007
Rotor for Eppendorf® 5430/5430R Centrifuges
S-24-11-AT, aerosol-tight, to hold, 24 x 1.5/2.0 mL tubes, with lid and wind shield
About This Item
Productos recomendados
Características
to hold 24 x 1.5/2.0 mL tubes
aerosol-tight
swing bucket rotor
with lid and wind shield
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5427757007 (Global)
Parámetros
12,700 rpm
16,050 × g max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models 5430/5430R
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)