Merck
E1905
Sigma-Aldrich
(+)-Etomoxir sodium salt hydrate
≥98% (HPLC), powder, CPT-1 inhibitor
Sinónimos:
Ácido R(+)-2-[6-(4-clorofenoxi)hexil]-oxirano-2-carboxílico sodium salt hydrate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H18ClO4 · Na · H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
338.76
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
(+)-Etomoxir sodium salt hydrate, ≥98% (HPLC), powder
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
H2O: freely soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.[Na+].[O-]C(=O)[C@@]2(CCCCCCOc1ccc(Cl)cc1)CO2
InChI
1S/C15H19ClO4.Na.H2O/c16-12-5-7-13(8-6-12)19-10-4-2-1-3-9-15(11-20-15)14(17)18;;/h5-8H,1-4,9-11H2,(H,17,18);;1H2/q;+1;/p-1/t15-;;/m1../s1
InChI key
WENJLJJSJDAJDN-QCUBGVIVSA-M
General description
La sal de sodio hidratada de (+)-etomoxir pertenece al grupo de compuestos de ácido oxirano carboxílico e interviene en la canalización metabólica de los precursores de los ácidos grasos. Favorece el estrés oxidativo en células T y evita la diferenciación de las células T. Inhibe la oxidación de los ácidos grasos y promueve el hambre y la ingesta de alimentos. El etomoxir deteriora los tumores mediados por células supresoras mieloides y podría tener un posible potencial terapéutico.
Application
La sal de sodio de (+)-etomoxir hidratada se ha utilizado como un inhibidor de la carnitina palmitoiltransferasa 1 (CPT-1) en las líneas celulares de tumores de mama y en tumores de ratones. Se ha utilizado también como inhibidor de la oxidación de los ácidos grasos en células epiteliales primarias de próstata humanas y en linfocitos.
Biochem/physiol Actions
Inhibidor irreversible de la O-carnitina palmitoiltransferasa-1 (CPT-1); activador de la PPARα
Packaging
Conservar herméticamente cerrado, protegido de la exposición a la luz
also commonly purchased with this product
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
L-carnitine ameliorates the liver inflammatory response by regulating carnitine palmitoyltransferase I-dependent PPAR gamma signaling
Jiang F, et al.
Molecular Medicine Reports, 13(2), 1320-1328 (2016)
Etomoxir actions on regulatory and memory T cells are independent of Cpt1a-mediated fatty acid oxidation
Raud B, et al.
Cell Metabolism, 28(3), 504-515 (2018)
Organoids model distinct Vitamin E effects at different stages of prostate cancer evolution
Njoroge RN, et al.
Scientific Reports, 7(1), 16285-16285 (2017)
Ibrutinib Resistance Is Reduced By Fatty Acid Oxidation Inhibition In Primary CLL Lymphocytes
Galicia-Vazquez G and Aloyz R
Frontiers in Oncology, 8, 411-411 (2018)
Etomoxir mediates differential metabolic channeling of fatty acid and glycerol precursors into cardiolipin in H9c2 cells
Xu FY, et al.
Journal of Lipid Research, 44(2), 415-423 (2003)
Artículos
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research