Merck
D5376
Sigma-Aldrich
Dextrano from Leuconostoc mesenteroides
average mol wt 1,500,000-2,800,000
Sinónimos:
6-O-(6-O-beta-D-glucopiranosil-beta-D-glucopiranosil)-D-glucosa, Maninotriosa
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H10O5)n
Número de CAS:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
Quality Level
form
powder
optical activity
[α]/D 199°
mol wt
average mol wt 1,500,000-2,800,000
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
color
white
application(s)
advanced drug delivery
agriculture
life science and biopharma
microbiology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChI key
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
General description
Los dextranos, una clase de polisacáridos compuestos principalmente por unidades de glucosa unidas por enlaces alfa-(1-6), exhiben propiedades versátiles. Estos polímeros hidrosolubles y de elevado peso molecular encuentran un amplio uso en diversas aplicaciones biomédicas. La estructura específica del dextrano puede variar, dependiendo de la cepa microbiana responsable de su producción. Debido a sus exclusivos atributos, los dextranos desempeñan un papel crucial en bioquímica, cultivo celular, estudios de administración de medicamentos e investigación biomédica.
Application
El uso de dextranos como brazos espaciadores largos e hidrófilos mejora el rendimiento de las proteínas inmovilizadas que actúan sobre las macromoléculas.
Los dextranos se utilizan en muchas aplicaciones como agregadores plaquetarios, extensores de volumen plasmático, reguladores de la presión osmótica, estabilizadores, medios de separación de órganos, componentes de la matriz, copolímeros, microportadores, agentes de unión, modificadores de viscosidad, antitrombóticos, lubricantes y componentes de la estructura física. Pueden utilizarse como brazos espaciadores hidrófilos largos para mejorar el rendimiento (libertad de movimiento) de las proteínas conjugadas o unidas. Los dextranos pueden derivatizarse para su uso en sistemas biosensores.[1]
Los dextranos de peso molecular inferior a 60.000 Da se considerarán en general dextranos de bajo peso molecular. Suelen preferirse los dextranos de bajo peso molecular frente a los de alto peso molecular por sus viscosidades y sus propiedades de agregación y permeación. Se han utilizado polímeros de dextrano hidrosolubles y de alto peso molecular en una amplia variedad de aplicaciones biomédicas. El dextrano (1500-2800), un dextrano de alto peso molecular, puede utilizarse para inducir agregación sanguínea y como expansor plasmático de gran viscosidad (HVPE).[2]
Biochem/physiol Actions
  • Equilibrio osmótico: el dextrano ayuda a mantener el equilibrio osmótico al aumentar la concentración de solutos en una disolución. Esto evita el movimiento excesivo de agua a través de las membranas celulares, manteniendo así la integridad y la función de la célula.
  • Crioprotección: el dextrano actúa como un crioprotector formando una barrera protectora alrededor de las células y los tejidos durante la congelación. Esta barrera inhibe la formación de cristales de hielo, que pueden dañar las membranas y las estructuras celulares.
  • Control de la viscosidad: el dextrano puede alterar la viscosidad de las disoluciones al aumentar el peso molecular de la disolución. Este cambio en la viscosidad afecta a las propiedades de flujo de la disolución, lo que hace que sea útil para controlar el espesor de las disoluciones en varios procesos.
  • Administración de medicamentos: el dextrano modificado sirve como transportador para la administración controlada de medicamentos. El dextrano puede encapsular los medicamentos y liberarlos gradualmente, mejorando así la solubilidad de los fármacos y controlando los perfiles de liberación para mejorar los resultados terapéuticos.
  • Electroforesis en gel: el dextrano aumenta la densidad de las disoluciones de carga de muestras en la electroforesis en gel. Este aumento de densidad contribuye a que las muestras se hundan en la matriz de gel, lo que permite una separación más precisa de las moléculas en función de su tamaño y su carga durante la electroforesis.
  • Estabilización enzimática: el dextrano estabiliza las enzimas al proporcionar un entorno protector. Forma una matriz estable alrededor de las enzimas, mejorando su actividad y prolongando su vida útil en diversas reacciones bioquímicas. Esta protección evita la desnaturalización y la inactivación de las enzimas, permitiéndolas funcionar de manera más eficaz.
Features and Benefits
  • Los dextranos tienen un peso molecular promedio de 1 500 000-2 800 000
  • Libremente soluble en agua, DMSO, formamida, etilenglicol y glicerol
  • Versátil y adaptable para una amplia variedad de aplicaciones de laboratorio y experimentales
Preparation Note
Con la excepción del dextrano de mayor peso molecular, D5501 (intervalo de PM = de 5 a 40 millones), los dextranos son muy hidrosolubles. Sigma analiza la solubilidad de los dextranos a concentraciones que superan en general los 30 mg/ml en agua. Los dextranos son también libremente solubles en DMSO, formamida, etilenglicol y glicerol. Las disoluciones acuosas neutras de dextrano pueden esterilizarse en autoclave a 110-115oC durante 30 a 45 minutos. El dextrano puede hidrolizarse con ácidos fuertes a temperaturas elevadas. El grupo terminal reductor del dextrano puede oxidarse en disoluciones alcalinas.
Other Notes
Si desea conocer por completo nuestra amplia gama de dextranos para su investigación, le recomendamos que visite nuestra página de categoría Carbohidratos .
Si desea más información sobre nuestra gama de productos bioquímicos, cumplimente este formulario.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tahmineh Khazaei et al.
Science advances, 6(33), eaba0353-eaba0353 (2020-08-28)
Major changes in the microbiome are associated with health and disease. Some microbiome states persist despite seemingly unfavorable conditions, such as the proliferation of aerobe-anaerobe communities in oxygen-exposed environments in wound infections or small intestinal bacterial overgrowth. Mechanisms underlying transitions
Yang Yang et al.
Biochimica et biophysica acta, 1840(1), 288-293 (2013-10-01)
Abnormal adhesion of red blood cells (RBCs) to vascular endothelium is often associated with reduced levels of sialic acids on RBC membranes and with elevated levels of pro-adhesive plasma proteins. However, the synergistic effects of these two factors on the
Elizabeth M Bradshaw et al.
Nature neuroscience, 16(7), 848-850 (2013-05-28)
In our functional dissection of the CD33 Alzheimer's disease susceptibility locus, we found that the rs3865444(C) risk allele was associated with greater cell surface expression of CD33 in the monocytes (t50 = 10.06, P(joint) = 1.3 × 10(-13)) of young
Boon M Teo et al.
Biochimica et biophysica acta, 1830(10), 4838-4847 (2013-07-03)
Liposomes have gained immerse attention in the field of drug delivery as carriers of therapeutic molecules. Their modification with a polymer either to make them stealth (e.g. using PEG) and/or more stable (e.g. using poly(dopamine) (PDA)) is a crucial aspect
Sophie R Van Tomme et al.
Expert review of medical devices, 4(2), 147-164 (2007-03-16)
The rapid development of protein-based pharmaceuticals over recent decades has tremendously increased the need for suitable delivery systems, guaranteeing a safe and controlled delivery of proteinacious drugs. Hydrogels offer good opportunities as protein delivery systems or tissue engineering scaffolds owing
Protocolos
Dextran polymer details: composed mainly of alpha-D-(1-6) linkages with varied branch lengths.
Dextran polymer details: composed mainly of alpha-D-(1-6) linkages with varied branch lengths.
Dextran polymer details: composed mainly of alpha-D-(1-6) linkages with varied branch lengths.
Dextran polymer details: composed mainly of alpha-D-(1-6) linkages with varied branch lengths.
Contenido relacionado
Dextrans are polysaccharides with molecular weights ≥1,000 Dalton, featuring a linear backbone of α-linked d-glucopyranosyl repeating units.
Dextrans are polysaccharides with molecular weights ≥1,000 Dalton, featuring a linear backbone of α-linked d-glucopyranosyl repeating units.
Dextrans are polysaccharides with molecular weights ≥1,000 Dalton, featuring a linear backbone of α-linked d-glucopyranosyl repeating units.
Dextrans are polysaccharides with molecular weights ≥1,000 Dalton, featuring a linear backbone of α-linked d-glucopyranosyl repeating units.