Key Documents
CLS431147
Frascos para cultivo celular Erlenmeyer Corning®
1 L Erlenmeyer Flask w/ Vent Cap, polycarbonate, sterile, 25/cs
Sinónimos:
Corning Erlenmeyer flasks, cell culture flasks, conical flasks, plastic Erlenmeyer flasks, shaker flasks
About This Item
UNSPSC Code:
41122104
eCl@ss:
32040501
NACRES:
NA.75
material
clear polycarbonate flask
flat bottom flask
polypropylene cap (Easy-Grip vent)
vent cap
wide-mouth
wide-mouth neck
sterility
sterile
feature
cap
disposable
graduations 50 mL
no baffles
packaging
pack of 1
case of 25
manufacturer/tradename
Corning 431147
flask capacity
1,000 mL
neck diam.
43 mm
suitability
suitable for (shaker culture applications)
General description
Frascos Erlenmeyer para cultivo celular Corning®
Los frascos Erlenmeyer para cultivo celular de policarbonato de fondo plano Corning son estériles, desechables e ideales para todas las aplicaciones de cultivo en agitador, así como para la manipulación y la conservación de líquidos. Como todos los matraces Corning, los matraces tienen certificado de apirogenicidad y esterilidad.
Los matraces Erlenmeyer de 125 ml a 1 l están disponibles con tapones de estanqueidad de dos posiciones convencionales o tapones de ventilación filtrados. Los matraces de 2 l y 3 l están disponibles con tapones de ventilación.
  • Fabricados con policarbonato ópticamente transparente
  • Ideal para aplicaciones de cultivo en agitador
  • Tapón plano para un cierre hermético a líquidos El tapón de fácil agarre está diseñado para que sea más ergonómico
  • Esterilizados mediante radiación gamma y con certificado de apirogenicidad
Features and Benefits
Más robusto:
  • Construcción en policarbonato: el material de vidrio de clase VI según la USP proporciona excelente transparencia óptica y fuerza mecánica
  • A diferencia de lo que ocurre con el PETG, los matraces no se fundirán cuando se esterilicen los medios en autoclave o se desinfecten los desechos
  • A diferencia del vidrio, los matraces no se romperán si se caen
·
Más fiables:
  • Graduaciones moldeadas para precisión
  • Opción de tapón de ventilación para el intercambio continuo de gases a la vez que se asegura la esterilidad y se evitan las fugas
  • En envases individuales y esterilizados mediante radiación
  • Todos los matraces tienen el mayor nivel de aseguramiento de la esterilidad (SAL), de 10-6
  • Certificado de apirogenicidad
  • Sin ARNasas y ADNasas
Other Notes
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.