CLS431144
Frascos para cultivo celular Erlenmeyer Corning®
250 mL Erlenmeyer Flask w/ Vent Cap, polycarbonate, sterile
Sinónimos:
Corning Erlenmeyer flasks, cell culture flasks, conical flasks, plastic Erlenmeyer flasks, shaker flasks
About This Item
Productos recomendados
Materiales
clear polycarbonate flask
flat bottom flask
polypropylene cap (Easy-Grip vent)
vent cap
wide-mouth
wide-mouth neck
esterilidad
sterile
Características
disposable
graduations 25 mL
with cap
no baffles
envase
pack of 1
case of 50
fabricante / nombre comercial
Corning 431144
matraz capacidad
250 mL
cuello diám.
31 mm
idoneidad
suitable for (shaker culture applications)
Descripción general
Los frascos Erlenmeyer para cultivo celular de policarbonato de fondo plano Corning son estériles, desechables e ideales para todas las aplicaciones de cultivo en agitador, así como para la manipulación y la conservación de líquidos. Como todos los matraces Corning, los matraces tienen certificado de apirogenicidad y esterilidad.
Los matraces Erlenmeyer de 125 ml a 1 l están disponibles con tapones de estanqueidad de dos posiciones convencionales o tapones de ventilación filtrados. Los matraces de 2 l y 3 l están disponibles con tapones de ventilación.
- Fabricados con policarbonato ópticamente transparente
- Ideal para aplicaciones de cultivo en agitador
- Tapón plano para un cierre hermético a líquidos El tapón de fácil agarre está diseñado para que sea más ergonómico
- Esterilizados mediante radiación gamma y con certificado de apirogenicidad
Características y beneficios
- Construcción en policarbonato: el material de vidrio de clase VI según la USP proporciona excelente transparencia óptica y fuerza mecánica
- A diferencia de lo que ocurre con el PETG, los matraces no se fundirán cuando se esterilicen los medios en autoclave o se desinfecten los desechos
- A diferencia del vidrio, los matraces no se romperán si se caen
Más fiables:
- Graduaciones moldeadas para precisión
- Opción de tapón de ventilación para el intercambio continuo de gases a la vez que se asegura la esterilidad y se evitan las fugas
- En envases individuales y esterilizados mediante radiación
- Todos los matraces tienen el mayor nivel de aseguramiento de la esterilidad (SAL), de 10-6
- Certificado de apirogenicidad
- Sin ARNasas y ADNasas
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)