CLS354085
Corning® BioCoat™ Poly-L-Lysine #1 German Glass Coverslip
size 12 mm
Sinónimos:
slides, coverslip
About This Item
Productos recomendados
Materiales
glass
envase
pkg of 80 ea (2 packs )
fabricante / nombre comercial
Corning 354085
tamaño
12 mm
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)