CLS33980300
Pyrex® 47 mm microfiltration assembly
funnel capacity 300 mL
Sinónimos:
lab equipment accessory
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
Materiales
glass housing
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Corning
embudo capacidad
300 mL
cuello diám.
33-41 mm
capacidad
300 mL capacity
Categorías relacionadas
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)