Embudos de laboratorio
Los embudos de laboratorio se utilizan en química y otros experimentos científicos para canalizar líquidos o polvos hacia recipientes con aberturas estrechas. Por lo general, están hechos de vidrio o plástico, y vienen en una variedad de formas y tamaños dependiendo de su aplicación. Los embudos Buchner se utilizan para la filtración al vacío, mientras que los embudos de decantación se utilizan para separar líquidos inmiscibles.
- Embudos para polvo
- Embudos de adición o goteo
- Embudos de decantación
- Embudos Buchner
- Embudos de filtración a presión
Products
Embudos para polvo
Los embudos para polvo están especializados para transferir polvos secos o materiales granulares a recipientes con aberturas más pequeñas, como botellas, viales o tubos de ensayo. Estos embudos suelen tener un calibre grande, lo que permite el vertido rápido de los polvos. El diseño de los embudos para polvo tiene como objetivo minimizar la posibilidad de derrames, desperdicios y contaminación que pueden ocurrir al verter polvos directamente de un contenedor por una abertura pequeña.
Embudos para polvo Sterileware™
Estos embudos se caracterizan por un vástago ancho y un calibre grande con un ángulo de 60° y esterilizados mediante radiación gamma; son ideales para transferir polvos o gránulos utilizando una herramienta de muestreo estéril a un recipiente estéril. Estos embudos están hechos de polipropileno de calidad FDA y son seguros para su uso en alimentos, medicamentos y cosméticos.
Embudo para polvo Synthware™
Estos embudos están hechos de vidrio de borosilicato y tienen una junta interna cónica estándar, lo que los hace ideales para transferir polvos a recipientes con cuellos de vidrio esmerilado donde se necesita un precinto seguro. Estos embudos están disponibles también con un lado aplanado o en ángulo de 60 grados para facilitar su uso con matraces de cuello múltiple.
Embudo de laboratorio de papel desechable Eco-smartFunnel™
Estos embudos ecológicos para polvo están hechos de papel pesado recubierto de arcilla y son una alternativa ideal a los embudos de plástico. Se pueden utilizar prácticamente con cualquier líquido viscoso o polvo y ayudan a reducir la contaminación cruzada. El pico del embudo es personalizable para una flexibilidad máxima.
Embudos de adición o goteo
Los embudos de adición o goteo suelen utilizarse en experimentos de química orgánica e inorgánica, así como en la investigación farmacéutica y biotecnológica para reacciones de adición. Son largos, cilíndricos y por lo general están hechos de vidrio. El embudo de adición se conecta normalmente a un matraz o vaso de reacción a través de una junta de vidrio esmerilado, y el reactivo se agrega lentamente a la mezcla de reacción a través de una llave de paso o una válvula en la parte inferior del embudo. Esto permite la adición precisa de reactivos y ayuda a controlar las condiciones de la reacción.
Embudos de adición Ace
Los embudos de adición Ace tienen la llave de paso situada en ángulo para una manipulación más fácil. Tienen un cuerpo de vidrio largo, un brazo de ecualización de presión, graduaciones de doble escala y ajuste preciso de aguja y válvula. Además, la llave de paso roscada asegura que no haya fugas durante el proceso de adición.
Embudo de goteo Duran®
Los embudos de goteo son un estilo de embudo de adición que permite una dosificación precisa y uniforme del suministro de líquido a una mezcla de reacción. Los embudos de goteo Duran están graduados con una junta cónica esmerilada y llaves de paso equipadas con un dispositivo de retención. Están disponibles con o sin un tubo de ecualización de presión en el extremo inferior, lo que evita la presión negativa y positiva en los vasos de reacción.
Embudos de decantación
Los embudos de decantación son un tipo de material de laboratorio comúnmente utilizado para separar líquidos inmiscibles con diferentes densidades, como aceite y agua. Por lo general, están hechos de vidrio y tienen forma cónica con una llave de paso en el fondo para permitir la separación de los dos líquidos. La mezcla de líquidos inmiscibles se agrega al embudo de decantación, y una vez asentada, se abre la llave de paso para drenar la capa inferior de líquido. Este proceso se puede repetir hasta que los dos líquidos estén completamente separados. Los embudos de decantación suelen utilizarse en química orgánica, como en la extracción de compuestos de mezclas de reacción, así como en procesos industriales para la purificación de productos químicos.
Embudo de decantación de agarre seguro Synthware™
Estos embudos de decantación en forma de globo tienen un tapón largo y una sección recta entre el cuerpo del embudo y la llave de paso, lo que proporciona un agarre seguro durante la agitación y también contribuye a su sujeción. Están disponibles con llaves de paso de PTFE y una opción de tapón de PTFE o de vidrio.
Embudo de decantación Ace Squibb
Este embudo de decantación tiene una forma cónica estilo Squibb europeo con un tapón de bloqueo hermético para evitar derrames durante la agitación o el transporte. Su diseño es muy estrecho en la parte inferior, lo que permite un mayor control del flujo.
Embudos de decantación BRAND®
Los embudos de decantación BRAND® son embudos de forma cónica con llave de paso de PTFE y fabricados en material de polipropileno para proporcionar una alta transparencia del contenido para su observación. Estos embudos pueden ser esterilizables en autoclave a 121°C.
Embudos de decantación Nalgene®
Los embudos de decantación Nalgene® están hechos de material de polipropileno con una llave de paso de TFE, y estos materiales, si están intactos, no requieren lubricación. Estos embudos exhiben buena compatibilidad con una amplia gama de disoluciones de separación.
Embudos Buchner
Los embudos Buchner son de porcelana, vidrio o plástico. Se utilizan en combinación con una bomba de vacío y un disco de vidrio fritado o un papel de filtro para separar rápidamente un sólido de un líquido en una mezcla química. El embudo Buchner tiene una base plana y perforada que sirve como soporte para el disco fritado o el papel de filtro. Se vierte la mezcla líquida en el embudo y se aplica vacío desde abajo, lo que empuja el líquido a través del filtro y deja el sólido detrás. Este proceso se utiliza de manera habitual en los entornos de laboratorio para la separación y filtración de compuestos e impurezas en los experimentos de química. Embudo Buchner Scienceware® hecho de polipropileno o de polietileno de alta densidad. Estos embudos Buchner de una sola pieza tienen integrada una placa de filtración de polietileno de porosidad gruesa, lo que permite una buena retención y un flujo rápido al vacío. Se pueden utilizar con o sin papel de filtro.
Embudos Buchner Coors™
Los embudos Buchner Coors™ están hechos de porcelana totalmente esmaltada y cuentan con placas perforadas fijas.
Embudo Buchner Synthware™
Estos embudos Buchner de vidrio de borosilicato tienen un disco de vidrio perforado integrado para sostener el medio de filtración elegido. Este diseño resuelve el problema de la contaminación de los discos fritados y también el problema de falta de transparencia con la cerámica.
Embudo de filtración a presión
Los embudos de filtración a presión están sellados en la parte superior. Habitualmente están hechos de vidrio y consisten en un tubo cilíndrico con un filtro de vidrio fritado en un extremo y un sello en el otro. El embudo de filtración a presión se utiliza de manera habitual en entornos de laboratorio para la separación de sólidos suspendidos en líquidos. El sólido es retenido por el filtro de vidrio fritado, mientras que el líquido fluye a través del filtro y se puede recoger en un matraz u otro recipiente. Los embudos de filtración a presión son particularmente útiles para filtrar grandes volúmenes de líquido o partículas muy finas que pueden obstruir otros tipos de filtros.
Embudos de filtración a presión Aldrich®
Los embudos de filtración a presión Aldrich® están hechos de vidrio y provistos de un embudo, tapa y pinza de pellizco. Son útiles para filtrar rápidamente compuestos sensibles al aire y a la humedad bajo gas inerte.
Embudos de filtración o secado a presión Ace
Los embudos de filtración o secado a presión Ace se utilizan para secar compuestos sensibles al aire con gas inerte o un embudo de filtración a presión simple. El filtro contiene una junta tórica que conecta la tapa al cuerpo para proporcionar una abertura más grande. La junta está asegurada con una pinza de sujeción. El exclusivo diseño permite la aplicación alternativa o simultánea de la presión o el vacío para una filtración o secado rápidos.