Documentos clave
CLS3369
Microplaca para EIA/RIA Corning® 96 pocillos
flat bottom clear, polystyrene, high binding surface, bag of 25, non-sterile, lid: no
Sinónimos:
96 multiwell plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate, EIA/RIA plate, immunoassay plate
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Materiales:
flat bottom clear
polystyrene
polystyrene
round wells
tamaño:
96 wells , 96 well plate
pocillo volumen:
330-360 μL , Note: CLS3366 and CLS3797 have well volume capacities of 330 uL
pocillo volumen de trabajo:
75-200 μL
Materiales
flat bottom clear
polystyrene
polystyrene
round wells
esterilidad
non-sterile
Características
lid: no
skirt
plate format: 96 well Easy-Washl
well: flat bottom, clear
envase
case of 100
bag of 25
fabricante / nombre comercial
Corning 3369
tamaño
96 wells , 96 well plate
pocillo volumen
330-360 μL , Note: CLS3366 and CLS3797 have well volume capacities of 330 uL
pocillo volumen de trabajo
75-200 μL
color
clear plate
idoneidad
suitable for (EIA/RIA; immunoassays)
tipo de unión
high binding surface
Descripción general
Estas placas de EIA/RIA de 96 pocillos están diseñadas para inmunoanálisis diagnósticos in vitro. Todas las placas EIA/RIA están compuestas de poliestireno de calidad médica especial para una adsorción uniforme, una elevada transparencia óptica y una baja absorción de fondo. Además, los productos Easy-Wash forman parte del Certified Surface Chemistry Programme, que garantiza que el rendimiento de absorción de proteínas está dentro de las especificaciones de liberación de gestión de calidad.
  • EIA/RIA plates are tested on lot-to-lot basis and the certification results for each lot are made available upon request by contacting local Corning Life Sciences office
  • High binding surface binds medium (>10kD) and large biomolecules that possess ionic groups and/or hydrophobic regions
  • Binding capacity of approximately 500 ng of mouse IgG/cm2
  • Easy-Wash design (round to narrowed flat well bottom) for improved washing in immunoassays
  • Ideal for immunoassays
  • Recommended working volume of up to 75 to 200 μL
  • Conforms to standard microplate footprint and dimensions
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Easy-Wash is a trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)