CLS11460
Corning® Erlenmeyer flasks
capacity 2 L, sterile, flat bottom, 2 port, no vent
Sinónimos:
Corning container
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
Materiales
flat bottom
esterilidad
sterile
Características
cap: no
envase
pack of 4 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 11460
D.I.
1/8 in.
capacidad
2 L
tamaño de poro
0.2 μm
Adaptador
male Luer for lock
Categorías relacionadas
Otras notas
Browse all Erlenmeyer flasks
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)