Documentos clave
CLS1015P1L
Corning® reusable beaker with handle and spout
polypropylene, size 1 L
Sinónimos:
Corning container
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiales
polypropylene
Características
graduations (10 mL)
fabricante / nombre comercial
Corning 1015P-1L
Al × D.E.
167 mm × 125 mm
tamaño
1 L
Descripción general
The polypropylene reusable beakers are transluscent and printed with blue graduations.
Otras notas
Browse all plastic beakers
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)