Z360368
Sterilizing pans
capacity 20 L
Sinónimos:
autoclavalble bin, autoclave tray
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.51
Productos recomendados
Materiales
polypropylene container
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Nalgene 6900-0020
L × An × Al
543 mm × 435 mm × 130 mm
capacidad
20 L
Categorías relacionadas
Descripción general
Autoclavable natural polypropylene with rolled edges for stiffness and handles for carrying ease. Nestable when empty.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)