CF2Th
90110521, dog thymus, Epithelial
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Productos recomendados
Nombre del producto
CF2Th, 90110521
origen biológico
dog thymus
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
Not specified
morfología
Epithelial
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Canine thymus
Descripción línea celular
Used widely for the growth of C type viruses obtained from a variety of species including cat, baboon and humans. Also permissive for xenotrophic viruses found in BALB/c and AKR mice.
Aplicación
Virus studies: C type viruses, xenotrophic viruses
Medio de cultivo
DMEM + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 0.02% EDTA: 5% CO2; 37°C.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)