Merck
934348
Sigma-Aldrich
2,2,4-Trimethylhexamethylenebismaleimide
≥95%
Sinónimos:
N,N′-(2,2,4-Trimethylhexamethylene)bismaleimide, BMI-TMH
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H22N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
318.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.21
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
powder or crystals
color
white to yellow
mp
95 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C1C=CC(=O)N1CCC(C)CC(C)(C)CN2C(=O)C=CC2=O
InChI
1S/C17H22N2O4/c1-12(8-9-18-13(20)4-5-14(18)21)10-17(2,3)11-19-15(22)6-7-16(19)23/h4-7,12H,8-11H2,1-3H3
Clave InChI
XQCDLHVXAXBMGW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
MMI-2 is a bismaleimide homobifunctional crosslinking reagent useful for conjugation to sulhydryl groups.
Características y beneficios
Useful for characterization of protein structures and interactions. A non cleavable 7-atom brached spacer arm assists in close proximity crosslinking.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Furan-maleimide thermoplast-thermoset merged polyimides via furan-maleimide Diels?Alder polymerization
Patel S Y, et al.
International Journal of Plastics Technology, 17, 10?23-10?23 (2013)