RD
85111502, human embryo, Spindle shaped
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Productos recomendados
Nombre del producto
RD, 85111502
origen biológico
human embryo
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
Modal no. 56
morfología
Spindle shaped
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Human Caucasian embryo rhabdomyosarcoma
Descripción línea celular
Derived from a malignant embryonal rhabdomyosarcoma from a 7 year old Caucasian female. Also designated TE 32 and 130T in the literature
Aplicación
Tumourigenicity studies
Perfil del ADN
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 10,11
D13S317: 13
D16S539: 10,11
D5S818: 11
D7S820: 8,12
THO1: 9.3
TPOX: 9
vWA: 18
CSF1PO: 10,11
D13S317: 13
D16S539: 10,11
D5S818: 11
D7S820: 8,12
THO1: 9.3
TPOX: 9
vWA: 18
Medio de cultivo
DMEM + 2mM Glutamine + 2% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 2% Vitamins + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 i.e. seeding at 4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)