Merck
C9891
Sigma-Aldrich
Colagenasa from Clostridium histolyticum
Type IA, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid, For general use
Sinónimos:
Clostridiopeptidasa A
About This Item
Número de CAS:
Comisión internacional de enzimas:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Quality Level
form
essentially salt-free, lyophilized powder
specific activity
≥125 CDU/mg solid
0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
mol wt
68-130 kDa
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
solubility
TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble
application(s)
diagnostic assay manufacturing
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Application
La enzima se ha utilizado también junto con otras proteasas para la disgregación de tumores humanos, riñón de ratón, cerebro humano y tejidos epiteliales de pulmón. También es útil en los estudios de perfusión de hígado y riñón, de digestión del páncreas, de aislamiento de las células hepáticas no parenquimatosas y los hepatocitos de rata. La enzima de Sigma se ha utilizado para la digestión del colágeno de tipo I procedente de los huesos trabeculares y corticales bovinos. También se ha utilizado como control positivo en el análisis FALGPA en células de Streptococci del Grupo B.
Adecuada para utilizar en la preparación de suspensiones monocelulares para secuenciación.
Biochem/physiol Actions
La liberación eficaz de las células desde los tejidos requiere la acción de las colagenasas y de la proteasa neutra. La colagenasa es activada por cuatro átomo-gramos de calcio (Ca2+) por mol de enzima. Se piensa que el filtrado de cultivo contiene como mínimo 7 proteasas diferentes cuyos pesos moleculares oscilan entre 68 y 130 kDa. El pH óptimo se encuentra entre 6,3 y 8,8. La enzima se utiliza normalmente para digerir los componentes conectivos de las muestras de tejido con el fin de liberar células individuales. El tratamiento con colagenasa puede causar la muerte de algunas células. Normalmente se utilizan concentraciones que van de 0,1 a 5 mg/ml para la digestión. La duración de la reacción varía de 15 minutos a varias horas para una eficiencia satisfactoria de la disociación celular sin causar demasiada muerte celular. Se prefiere la disolución tampón de Krebs Ringer con calcio y BSA y se requiere Zn2+ para que haya actividad. La enzima reconoce la secuencia -R-Pro-8-X-Gly-Pro-R-, donde X suele ser un aminoácido neutro. Se sabe que el ácido etilenglicol-bis(β-aminoetil éter)-N,N,N′,N′-tetraacético (EGTA)4; el β-mercaptoetanol; el glutatión(reducido); el ácido tioglicólico de sodio; el 2,2′-dipiridil; la 8-hidroxiquinolina y la cisteína inhiben la actividad de la enzima.
La colagenasa es activada por cuatro átomo-gramos de calcio por mol de enzima. Es inhibida por el ácido etilenglicol-bis(beta-aminoetil éter) - N, N, N′,N′-tetraacético, el beta-mercaptoetanol, el glutatión, el ácido tioglicólico y la 8-hidroxiquinolina.
Caution
Tal como se suministra, este producto es estable durante un año a -20°C. No hay pérdida de actividad FALGPA ni actividad proteasa en 30 días a 37°C, 50°C y -20°C. Las disoluciones de colagenasa cruda son estables si se congelan rápidamente en alícuotas (a 10 mg/ml) y se conservan congeladas a -20°C. Otros ciclos de congelación-descongelación dañarán la disolución. El producto retiene el 100 % de su actividad durante 7 horas si se conserva en hielo.
Unit Definition
Una unidad de digestión de colágeno (CDU) libera péptidos del colágeno del tendón de Aquiles bovino que equivalen en la reacción de color de la ninhidrina a 1,0 μmoles de leucina en 5 horas a pH 7,4 y 37 °C en presencia de iones calcio. Una unidad de hidrólisis FALGPA hidroliza 1,0 μmoles de furilacriloil-Leu-Gly-Pro-Ala por minuto a 25°C. Una unidad de proteasa neutra hidroliza la caseína para producir color equivalente a 1,0 μmoles de tirosina por 5 horas a pH 7,5 y 37°C. Una unidad de clostripaína hidroliza 1,0 μmoles de BAEE por minuto a pH 7,6 y 25°C en presencia de DTT.
Preparation Note
Este producto es equivalente a la primera fracción de sulfato de amonio al 40% de Mandl, I., et al., J. Clin. Invest., 32, 1323 (1953). Las disoluciones se preparan normalmente a una concentración de 1-2 mg/ml en tampón TESCA (que contiene TES 50 mM, cloruro de calcio 0,36 mM a pH 7,4 y 37°C.)
substrate
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Swati Sharma et al.
PloS one, 14(6), e0218194-e0218194 (2019-06-22)
From a biological and clinical perspective, it is imperative to establish primate spermatogonial cultures. Due to limited availability of human testicular tissues, the macaque (Macaca fascicularis) was employed as non-human primate model. The aim of this study was to characterize
R J Jackson et al.
Infection and immunity, 62(12), 5647-5651 (1994-12-01)
Group B streptococci (GBS) are important pathogens in neonatal sepsis, pneumonia, and meningitis. The ability of GBS to invade the collagen-rich amniotic membrane of the placenta has been shown in vitro. In the presence of GBS, the collagen fibrils of
C Fledelius et al.
The Journal of biological chemistry, 272(15), 9755-9763 (1997-04-11)
The heterogeneity of urinary degradation products of C-terminal telopeptides derived from the alpha1 chain of human type I collagen was investigated and characterized. The urinary fragments characterized in this study consisted of two cross-linked (X) amino acid sequences derived from
Allison M L Nixon et al.
Scientific reports, 9(1), 842-842 (2019-01-31)
Cell surface antigen discovery is of great interest for biomedical research both for isolation of rare cell populations and therapeutic targeting. We developed a rapid, cost-effective, fully in vitro technology which facilities the simultaneous target discovery and human antibody generation
Alison E Casey et al.
The Journal of cell biology, 217(8), 2951-2974 (2018-06-21)
The mammary epithelium depends on specific lineages and their stem and progenitor function to accommodate hormone-triggered physiological demands in the adult female. Perturbations of these lineages underpin breast cancer risk, yet our understanding of normal mammary cell composition is incomplete.
Protocolos
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.