Merck
C7698
Sigma-Aldrich
Cicloheximida
from microbial, ≥94% (TLC)
Sinónimos:
3-[2-(3,5- Dimetil-2-oxociclohexil)-2-hidroxietil]glutarimida, Actidiona, Naramicina A
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H23NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
281.35
Beilstein/REAXYS Number:
88868
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
biological source
microbial
Quality Level
assay
≥94% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
ethanol: soluble, clear to hazy
antibiotic activity spectrum
fungi
yeast
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]1(C[C@@H](C)C[C@H](C)C1=O)[C@H](O)CC2CC(=O)NC(=O)C2
InChI
1S/C15H23NO4/c1-8-3-9(2)15(20)11(4-8)12(17)5-10-6-13(18)16-14(19)7-10/h8-12,17H,3-7H2,1-2H3,(H,16,18,19)/t8-,9-,11-,12+/m0/s1
InChI key
YPHMISFOHDHNIV-FSZOTQKASA-N
Gene Information
¿Está buscando productos similares? Visita Guía de comparación de productos
General description
La cicloheximida, también conocida como actidiona, es un antibiótico glutarimida comúnmente procedente de la bacteria Streptomyces griseus. Actúa como un potente inhibidor de la biosíntesis de proteínas en las células eucariotas al interrumpir la etapa de translocación durante la traducción, bloqueando así con eficacia el alargamiento durante la traducción. En microbiología, desempeña un papel crucial como agente de selección de cepas de levaduras y hongos resistentes, demostrando ser de valor inestimable en entornos experimentales controlados.
En investigación en biología celular y bioquímica, la cicloheximida muestra una naturaleza doble con respecto a la inducción de la apoptosis, induciendo o inhibiendo la apoptosis dependiendo del tipo de célula. Sus efectos rápidos y reversibles hacen que sea una opción ideal para estudiar los procesos celulares y determinar la semivida de las proteínas. La cicloheximida también encuentra importantes aplicaciones en la investigación biomédica, donde inhibe la síntesis de proteínas en células eucariotas estudiadas in vitro (fuera de los organismos) y cuyos efectos se anulan enseguida simplemente con eliminarla. Esto hace que la cicloheximida sea una opción ideal para explorar la investigación en biología celular, biomedicina y bioquímica, ofreciendo un control preciso y versatilidad en los experimentos.
Application
  • En las cepas de levadura, se ha utilizado la cicloheximida como un inhibidor de la síntesis de proteínas en el experimento de persecución de la cicloheximida.
  • Se ha utilizado para inhibir la traducción en las células de mamífero.
  • Se ha utilizado para suprimir el crecimiento fúngico.
Biochem/physiol Actions
Modo de acción: inhibición de la traducción en eucariotas que provoca la detención del crecimiento celular y la muerte celular. La CHX se utiliza ampliamente para la selección de cepas de levaduras y hongos resistentes a CHX, la inhibición controlada de la síntesis de proteínas para la detección de proteínas de vida corta y la súper-inducción de la expresión de proteínas, así como la inducción de la apoptosis o la facilitación de la inducción de la apoptosis por los receptores de muerte.
Espectro de actividad: activo contra levaduras y hongos como Candida, Aspergillus, Saccharomyces y Penicillium
Features and Benefits
  • Antibiótico de gran calidad adecuado para múltiples aplicaciones experimentales
  • Habitualmente utilizado en biología celular y bioquímica.
Storage and Stability
Bien cerrado. Seco. Consérvese en un lugar bien ventilado. Manténgalo bajo llave o en un área accesible
solo a personas cualificadas o autorizadas
Other Notes
Mantenga el recipiente herméticamente cerrado y en un lugar bien ventilado. Consérvese en un lugar seco.
Si desea más información sobre nuestra gama de productos bioquímicos, cumplimente este formulario.
comparable product
Referencia del producto
Descripción
Precios
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Muta. 2 - Repr. 1B
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Quality control of a transcriptional regulator by SUMO-targeted degradation.
Wang Z and Prelich G
Molecular and Cellular Biology, 29, 1694-1694 (2009)
Potential pathogenic bacteria in metalworking fluids and aerosols from a machining facility.
Perkins SD and Angenent LT
FEMS Microbiology Ecology, 74, 643-643 (2010)
Nonsense-mediated mRNA decay (NMD) blockage promotes nonsense mRNA stabilization in protein 4.1R deficient cells carrying the 4.1R Coimbra variant of hereditary elliptocytosis.
Moriniere M et al.
Blood Cells, Molecules and Diseases, 45, 284-284 (2010)
Zhen Zhang et al.
Frontiers in endocrinology, 5, 206-206 (2014-12-19)
O-linked N-acetylglucosamine (O-GlcNAc) is a post-translational modification involving an attachment of a single β-N-acetylglucosamine moiety to serine or threonine residues in nuclear and cytoplasmic proteins. Cellular O-GlcNAc levels are regulated by two enzymes: O-GlcNAc transferase (OGT) and O-GlcNAcase (OGA), which
Ming-Yuh Shiau et al.
Scientific reports, 9(1), 11974-11974 (2019-08-21)
Accumulating evidence indicates that inflammation participates in the pathophysiological progress from insulin resistance, obesity, metabolic abnormalities, and type 2 diabetes mellitus. Our previous study reveals that interleukin-4 (IL-4) inhibits adipogenesis and promotes lipolysis to decrease lipid deposits by enhancing the