C4290
Butyrylcholinesterase from equine serum
lyophilized powder, ≥500 units/mg protein
Sinónimos:
Acylcholine acyl-hydrolase, Choline esterase, butyryl, Pseudocholinesterase
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
equine serum
Nivel de calidad
Formulario
lyophilized powder
actividad específica
≥500 units/mg protein
composición
Protein, ≥10%
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
- to determine the inhibitory concentration of bupivacaine on butyrylcholinesterase
- in acetylcholinesterase (AChE)/BChE activity assay to determine the inhibitory activity of benzothiazole-piperazine compounds
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Definición de unidad
Forma física
Nota de análisis
Inhibidor
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)