ADF356307S-EP
Adapter for Eppendorf® F-35-6-30 Rotor
holds 1 x 7 - 15 mL round-bottom tube, small rotor bore, small rotor bore, pack of 2 ea
About This Item
Características
holds 1 x 7 - 15 mL round-bottom tube, small rotor bore
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 022654512 (NA)
Parámetros
7,005 × g max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
Diámetro
16 mm
compatibilidad
for use with Rotor F-35-6-30 (small rotor bore)
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)