A4290
Anti-Human IgM (μ-chain specific) F(ab′)2 fragment−Peroxidase antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
goat
Nivel de calidad
conjugado
peroxidase conjugate
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
direct ELISA: 1:10,000
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Categorías relacionadas
Descripción general
Horseradish Peroxidase (HRP) is an enzyme that catalyzes the conversion of chromogenic substrates such as o-phenylenediamine (OPD), 4-chloro-1-naphthol 3,3′,5,5′-tetramethylbenzidine (TMB), 3,3′-Diaminobenzidine (DAB) or 2,2′-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid) (ABTS); chemiluminescent substrates such as CPS-3 (enhanced luminal) and fluorogenic substrates such as Ampliflu™ Red into detectable chromophores, light-emitters or fluorescers, respectively.
Inmunógeno
Aplicación
Forma física
Nota de preparación
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)