Merck
A3858
Sigma-Aldrich
Seroalbúmina bovina
lyophilized powder, Protease, essentially free, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
Sinónimos:
Albúmina bovina, Albúmina sérica bovina, BSA
About This Item
Número de CAS:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.27
biological source
bovine
Quality Level
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
mol wt
~66 kDa
purified by
heat shock fractionation
packaging
poly bottle of
origin
New Zealand origin
impurities
≤5.0% Loss on drying
loss
≤5%
pH
7
solubility
water: soluble (40 mg/ml)
UniProt accession no.
foreign activity
Protease, essentially free
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
Application
Serum albumin is used in different molecular biology applications, e.g. as an inert protein stabilizer for stock solutions of enzymes and of proteins of interest. In such applications, it is therefore important for the BSA to be protease free, to maintain the integrity of the protein or the enzyme of interest.
Biochem/physiol Actions
Se sospecha que ciertos epítopos conformacionales y de secuencia primaria son alérgenos en las alergias humanas a la leche y a la carne.
Preparation Note
La seroalbúmina puede denominarse también Fracción V. Esta convención de nomenclatura procede del método original de fraccionamiento de las proteínas séricas de Cohn en el que se utiliza precipitación en etanol frío. Utilizando dicho método, la seroalbúmina se encontró en la fracción quinta del etanol. Desde entonces, algunos han venido utilizando la expresión «Fracción V» para describir la albúmina sérica, al margen del método de preparación. Otros han utilizado este término para describir la seroalbúmina purificada por métodos de fraccionamiento en etanol que se han modificado mucho desde que se describió el método Cohn original. Sigma-Aldrich fabrica y distribuye seroalbúminas purificadas mediante una variedad de métodos primarios, entre ellos el verdadero método de fraccionamiento de Cohn, los métodos de fraccionamiento en etanol modificados, el fraccionamiento térmico y la cromatografía. Etapas de purificación añadidas pueden ser la cristalización o la filtración en carbón activado.
Derived from New Zealand source serum
Prepared using heat shock fractionation
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Ling-Yan Liu et al.
International journal of molecular medicine, 46(6), 2235-2250 (2020-10-31)
The roles of the Hippo‑Yes‑associated protein (YAP) pathway in lung injury and repair remain elusive. The present study examined the effects of systemic inhibition or stimulation of YAP activity on lung injury, repair and inflammation in a mouse model of
Yuqing Niu et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 11(9) (2021-09-29)
In this study, we designed and synthetized artificial vascular scaffolds based on nanofibers of collagen functionalized with hyaluronic acid (HA) in order to direct the phenotypic shape, proliferation, and complete endothelization of mouse primary aortic endothelial cells (PAECs). Layered tubular
Balázs Rada et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 181(7), 4883-4893 (2008-09-20)
The dual oxidase-thiocyanate-lactoperoxidase (Duox/SCN(-)/LPO) system generates the microbicidal oxidant hypothiocyanite in the airway surface liquid by using LPO, thiocyanate, and Duox-derived hydrogen peroxide released from the apical surface of the airway epithelium. This system is effective against several microorganisms that
Ruth Jinfen Chai et al.
PloS one, 6(12), e28090-e28090 (2011-12-14)
Reasons for the progressive age-related loss of skeletal muscle mass and function, namely sarcopenia, are complex. Few studies describe sarcopenia in mice, although this species is the mammalian model of choice for genetic intervention and development of pharmaceutical interventions for
Robert W Crawford et al.
Infection and immunity, 76(11), 5341-5349 (2008-09-17)
Salmonella enterica serovar Typhi can establish a chronic, asymptomatic infection of the human gallbladder, suggesting that this bacterium utilizes novel mechanisms to mediate enhanced colonization and persistence in a bile-rich environment. Gallstones are one of the most important risk factors
Contenido relacionado
Learn about bovine serum albumin (BSA) structure, molecular weight, function, solubility, how BSA is made, purification methods, applications and purchasing.
Learn about bovine serum albumin (BSA) structure, molecular weight, function, solubility, how BSA is made, purification methods, applications and purchasing.
Learn about bovine serum albumin (BSA) structure, molecular weight, function, solubility, how BSA is made, purification methods, applications and purchasing.
Learn about bovine serum albumin (BSA) structure, molecular weight, function, solubility, how BSA is made, purification methods, applications and purchasing.