A25120
DEAE Sephadex®
Sinónimos:
DEAE – Sephadex® A-25 chloride form
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
técnicas
activity assay: suitable
Matriz
cross-linked dextran
grupo activo de la matriz
functional group
tamaño microesfera
40-125 μm (dry)
tamaño de poro
~30,000 Da exclusion limit
pH operativo
2-9
capacidad
3-4 meq/g ion exchange capacity
compatibilidad
mode of use mixed weak and strong anion exchange chromatography
Descripción general
A25120-100G′s updated product number is GE17-0170-01
A25120-500G′s updated product number is GE17-0180-02
Aplicación
- to form DEAE-Sephadex A-25 (formate form) for glucosinolates (GLS) extraction using horseradish plants
- in the estimation of GLS content in Chinese kale sprouts
- production and purification of endozepine from astrocytes
- to identify and label an insulin-activated nitric oxide synthase inhibitor (protein) in acute myocardial infarction (AMI) patients
Características y beneficios
- Weak anion exchanger
- Suitable for batch techniques
- High binding capacities
- Non-reactive to commonly used aqueous buffers additives such as 8 M urea and 6 M guanidine hydrochloride
Información legal
sustituido por
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)