Merck
A2411
Sigma-Aldrich
Anfotericina B from Streptomyces sp.
solid, suitable for cell culture, BioReagent
Sinónimos:
Fungizona
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C47H73NO17
Número de CAS:
Peso molecular:
924.08
Beilstein/REAXYS Number:
78342
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.76
product name
Anfotericina B from Streptomyces sp., BioReagent, suitable for cell culture, ~80% (HPLC)
biological source
Streptomyces sp.
Quality Level
product line
BioReagent
assay
~80% (HPLC)
form
solid
potency
>750.00 μg per mg (Dry basis)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
yellow to yellow-orange
solubility
H2O: slightly soluble
antibiotic activity spectrum
fungi
yeast
mode of action
cell membrane | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2C[C@@H]3O[C@](O)(C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O[C@@H](C)[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\2)C[C@H](O)[C@H]3C(O)=O)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@@H]1O
InChI
1S/C47H73NO17/c1-27-17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-34(64-46-44(58)41(48)43(57)30(4)63-46)24-38-40(45(59)60)37(54)26-47(61,65-38)25-33(51)22-36(53)35(52)20-19-31(49)21-32(50)23-39(55)62-29(3)28(2)42(27)56/h5-18,27-38,40-44,46,49-54,56-58,61H,19-26,48H2,1-4H3,(H,59,60)/b6-5+,9-7+,10-8+,13-11+,14-12+,17-15+,18-16+/t27-,28-,29-,30+,31+,32+,33-,34-,35+,36+,37-,38-,40+,41-,42+,43+,44-,46-,47+/m0/s1
InChI key
APKFDSVGJQXUKY-INPOYWNPSA-N
General description
Estructura química: polieno
Application
La anfotericina B es un antibiótico antifúngico poliénico procedente del género Streptomices. Tiene una elevada afinidad por los esteroles, especialmente los ergosteroles, de las membranas celulares fúngicas y bacterianas. El uso normal en el mantenimiento de los cultivos celulares antifúngicos es de 2,5 mg/l con penicilina y estreptomicina en el medio.
Biochem/physiol Actions
La anfotericina B se une a los esteroles formando poros en la membrana y provocando la salida de moléculas pequeñas. La máxima eficacia del producto es contra hongos y levaduras.
Caution
La anfotericina B permanece activa durante 3 días en cultivo a 37°C. A -20°C, y con protección frente al aire y la luz, el producto permanece activo durante 5 años.
Preparation Note
La anfotericina B es insoluble en agua a pH de 6 a 7, pero hidrosoluble a pH 2 u 11. Es soluble en DMSO (30-40 mg/ml) y en dimetilformamida (2-4 mg/ml). Las disoluciones acuosas no pueden esterilizarse mediante filtración debido a su baja solubilidad.
Other Notes
Mantenga el recipiente herméticamente cerrado y en un lugar bien ventilado. El producto es sensible a la luz y a la humedad.
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 1
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Daniel J Mullen et al.
PLoS genetics, 16(9), e1009023-e1009023 (2020-09-15)
Lung cancer is the leading cause of cancer-related death and lung adenocarcinoma is its most common subtype. Although genetic alterations have been identified as drivers in subsets of lung adenocarcinoma, they do not fully explain tumor development. Epigenetic alterations have
Shannon M Reilly et al.
The Journal of clinical investigation, 131(10) (2021-04-07)
The protein kinases IKKε and TBK1 are activated in liver and fat in mouse models of obesity. We have previously demonstrated that treatment with the IKKε/TBK1 inhibitor amlexanox produces weight loss and relieves insulin resistance in obese animals and patients.
Malav S Trivedi et al.
The Journal of nutritional biochemistry, 25(10), 1011-1018 (2014-07-16)
Dietary interventions like gluten-free and casein-free diets have been reported to improve intestinal, autoimmune and neurological symptoms in patients with a variety of conditions; however, the underlying mechanism of benefit for such diets remains unclear. Epigenetic programming, including CpG methylation
Hsin-Yun Sun et al.
Transplantation, 96(6), 573-578 (2013-07-12)
Limited data exist regarding echinocandins as antifungal prophylaxis in liver transplant recipients. The efficacy and safety of targeted prophylaxis with micafungin or amphotericin B lipid complex (ABLC) was assessed in a sequential cohort of high-risk patients (posttransplantation dialysis, retransplantation, or
Anna-Maria Dietl et al.
Microorganisms, 9(3) (2021-04-04)
Fungal infections due to Aspergillus species have become a major cause of morbidity and mortality among immunocompromised patients. At the Medical University of Innsbruck, A. terreus and related species are the second most common causative agents of aspergillosis. In this
Artículos
Prevent fungal, yeast, and mold contamination in cell cultures. Discover the best antifungal agent for your cultures with the extensive Sigma® antifungal collection.
Prevent fungal, yeast, and mold contamination in cell cultures. Discover the best antifungal agent for your cultures with the extensive Sigma® antifungal collection.
Prevent fungal, yeast, and mold contamination in cell cultures. Discover the best antifungal agent for your cultures with the extensive Sigma® antifungal collection.
Prevent fungal, yeast, and mold contamination in cell cultures. Discover the best antifungal agent for your cultures with the extensive Sigma® antifungal collection.
Ver todo