Key Documents
A2388
N-Acetylneuraminic acid
≥98% (HPLC), from Escherichia coli
Sinónimos:
5-Acetamido-3,5-dideoxy-D-glycero-D-galactononulosonic acid, Lactaminic acid, NAN, NANA, Sialic acid
About This Item
Productos recomendados
biological source
Escherichia coli
Quality Level
type
Type VI
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D -34.0 to -30.0 °, c = 1% in water
technique(s)
HPLC: suitable
color
white to off-white
mp
184-186 °C
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Certificados de análisis (COA)
¿Necesita un COA de muestra?
Esto es un Certificado de análisis (COA) de muestra y es posible que no represente un lote de fabricación reciente para este producto específico.
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Protocolos
Enzymatic Assay of Neuraminidase applies to products that have a specification for neuraminidase content by enzymatic determination.