94890
Victoria Blue B
for microscopy (Bact., Hist.)
Sinónimos:
Basic Blue 26, Basic Blue B
About This Item
Productos recomendados
grado
for microscopy (Bact., Hist.)
Nivel de calidad
Formulario
powder
técnicas
microbe id | staining: suitable
mp
206 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[Cl-].CN(C)c1ccc(cc1)/C(=C2/C=C\C(C=C2)=[N+](\C)C)c3ccc(Nc4ccccc4)c5ccccc35
InChI
1S/C33H31N3.ClH/c1-35(2)27-18-14-24(15-19-27)33(25-16-20-28(21-17-25)36(3)4)31-22-23-32(30-13-9-8-12-29(30)31)34-26-10-6-5-7-11-26;/h5-23H,1-4H3;1H
Clave InChI
LLWJPGAKXJBKKA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?