80559
L-α-Hydroxyglutaric acid-13C5 disodium salt
analytical standard
Sinónimos:
(S)-2-Hydroxypentanedioic acid-1,2,3,4,5-13C5 disodium salt, Disodium (S)-2-hydroxyglutarate-13C5
About This Item
Productos recomendados
grade
analytical standard
Quality Level
isotopic purity
≥98.0%
assay
≥98.0% (GC)
optical activity
[α]/D -8.0±1.5°, c = 1 in 0.1 M NaOH
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=[13C](O[Na])[13C@@H](O)[13CH2][13CH2][13C](O[Na])=O
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)